missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen IV Antibody (COL4/9395R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-23831-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Collagen IV Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Collagen IV | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR | |
| Recombinant fragment (around aa1400-1670) of human Collagen IV protein (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers | |
| 1282 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| COL4/9395R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu