Learn More
Hach Pacific Pty Ltd COD Standard Solution, 300 mg/L as COD (NIST)
Beskrivelse
For accuracy checks in Chemical Oxygen Demand (COD) determinations.
- Specifications
- Description: COD (NIST)
- Parameter: COD
- Platform: Solution
Tekniske data
Tekniske data
| Volume (Metric) | 200 mL |
| For Use With (Equipment) | Accuracy Checks in Chemical Oxygen Demand (COD) Determination |
| Type | Solution |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- COD Standard Solution
- Warning
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P273-Avoid release to the environment.
- P391-Collect spillage.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen phthalate, copper sulphate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?