Learn More
Cobalt(II) Chloride, 97%, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
| Boiling Point | 1049°C |
| Melting Point | 724°C |
| Color | Blue |
| Quantity | 5 g |
| Linear Formula | CoCl2 |
| UN Number | UN3077 |
| Formula Weight | 129.84g/mol |
| Percent Purity | 97% |
| Packaging | Glass Bottle |
| Appearance | Powder |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu