Learn More
Clofibrate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ethyl clofibrate |
| CAS | 637-07-0 |
| Molecular Formula | C12 H15 Cl O3 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofibrate, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.7 |
| Formula Weight | 242.071 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?