Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Product Code. 17803028
Click to view available options
Calibrated:
3 Point Traceable
3-point UKAS
Unit Size:
Each
Product Code. 17803028
Brand: Brannan™ 11/064/2 + 49/503/0
Only null left
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Easy to use waterproof clinical thermometer. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy, with fast response
  • Safe, easy to read and simple to use
  • May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
  • Temperature range: 32°C to 42.9°C
  • 60 second response time
  • Supplied with calibration
  • Compact, accurate and durable
  • Non-hazardous
  • Complete with battery and instructions
Specifikationer
Calibration Points 35°C, 37°C, 39°C
Certifications/Compliance ISO 17025 UKAS
Length (Metric) 13.3 cm
Material Plastic
Max. Temperature (English) 42.9°C
Max. Temperature (Metric) 42.9°C
Min. Temperature (English) 32°C
Min. Temperature (Metric) 32°C
Temperature Range (English) 32°C to 42.9°C
Temperature Range (Metric) 32°C to 42.9°C
Calibrated 3-point UKAS
Battery Type 1 x LR41
Accuracy ± 0.1°C between 35.5°C and 42°C, otherwise ± 2°C
Subdivision 0.1°C
Display LCD
Width (Metric) 2.4 cm
IP Rating IP22
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.