Learn More
Clenhexerol, TRC
Product Code. 30134272
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30134272 100 mg 100mg
30005170 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30134272 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC572600100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38339-23-0
Molecular Formula C14H22Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 305.24
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]benzenemethanol;
IUPAC Name 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(2-methylpentan-2-ylamino)ethanol
SMILES ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C)(C)CCC)=C1
Tekniske data
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H22Cl2N2O/c1-4-5-14(2,3)18-8-12(19)9-6-10(15)13(17)11(16)7-9/h6-7,12,18-19H,4-5,8,17H2,1-3H3
Formula Weight 304.1109
Chemical Name or Material Clenhexerol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.