Learn More
Hirschmann™ Clear Glass Graduated Pipettes with Amber Stain Graduation
Product Code. 11746632
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Graduations:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek
Pack of 12
Pack of 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11746632
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 1000142
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Clear Glass Graduated Pipettes with Amber Stain Graduation come with a cotton plug end as standard.
  • Short line
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
Tekniske data
Class B
Material Soda Lime Glass
Graduated Yes
Graduation Color Amber
Graduations 0.1 mL
Graduation Type Amber graduations permanently with silver diffusion color
Quantity 12 Pack
Volume (Metric) 2 mL
Length (Metric) 360 ±5 mm
Type Graduated Pipet
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.