Learn More
Claudin-1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77036C
Product Code. 18471564
  • 622.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
Claudin-1 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Claudin-1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Canine
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
DyLight 650
claudin 1, claudin-1, CLD1, ILVASCSenescence-associated epithelial membrane protein, SEMP1senescence-associated epithelial membrane protein 1
Antibody was raised against a peptide corresponding to 20 amino acids near the carboxy terminus of human Claudin-1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Claudin-1. Amino Acid Sequence: PRKTTSYPTPRPYPKPAPS
0.1 mL
Extracellular Matrix
9076
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis