Learn More
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30987194
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
250mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30987194 10 g -
30971259 100 g -
30973030 1 g -
30969627 25 g -
30979873 5 g -
30974487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30987194 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12159410g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
CAS 4141-19-9
Molecular Formula C10H12O3
MDL Number MFCD00274343
Quantity 10 g
SMILES O[C@H]1CO[C@@H](C2=CC=CC=C2)OC1
Molecular Weight (g/mol) 180.20
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.