Learn More
(±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane, 97%
Product Code. p-3757415 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10244544
Brand: Thermo Scientific Acros 248660010
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1436-59-5 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1436-59-5
Molecular Formula C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
MDL Number MFCD00063746
InChI Key SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym cis-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diamine, unii-r0zn6k26ep, cis-cyclohexane-1,2-diamine, 1,2-diaminocyclohexane, cis, r0zn6k26ep, 1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-rel, 1,2-cyclohexanediamine #, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 342917
SMILES NC1CCCCC1N
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Color Brown
Density 0.9520g/mL
Boiling Point 92.0°C (14.0 Mbar)
Flash Point 70°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4930 to 1.4960 (20°C, 589nm)
Quantity 1 g
Specific Gravity 0.952
IUPAC Name (1S,2R)-cyclohexane-1,2-diamine
Formula Weight 114.19
Percent Purity 97%
Physical Form Low Melting Solid
Chemical Name or Material (±)-cis-1, 2-Diaminocyclohexane
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis