Learn More
Cimifugin, MedChemExpress
Description
Cimifugin (Cimitin) is a bioactive component of Saposhnikovia divaricata, a Chinese herb. Cimifugin suppresses allergic inflammation by reducing epithelial derived initiative key factors via regulating tight junctions.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Cimifugin |
| CAS | 37921-38-3 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H18O6 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | Cimitin |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (326.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (108.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(CO)OC2=CC(O[C@H](C(C)(O)C)C3)=C3C(OC)=C12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.31 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?