missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-Chymotrypsin ≥40u/mg protein, MP Biochemicals™

Product Code. 11423150 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
250 mg
500 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
100mg
1g
250mg
500mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11423150

missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0210046191

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 9004-07-3
MDL Number MFCD00130481

Spezifikation

Color White
Quantity 1 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material α-Chymotrypsin, 3X Crystallized from Bovine Pancreas, ≥40μ/mg protein
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt