Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetic Agarose
Beskrivning
- Comprises a GFP Nanobody/ VHH coupled to magnetic agarose beads
Specifikationer
Specifikationer
| Binding Capacity | 10 μL slurry bind more than 8 μg of recombinant GFP |
| Content And Storage | Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. |
| For Use With (Application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Target | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP |
| Label or Dye | Magnetic Agarose |
| Species | Alpaca |
| Sufficient For | 100 Reactions |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?