Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, purum p.a, ≥98.5% (RT), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 89°C |
| Quantity | 1 kg |
| Linear Formula | CrK(SO4)2 · 12H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 499.4g/mol |
| Percent Purity | ≥98.5% (RT) |
| Packaging | Poly bottle |
| Density | 1.830g/cm3 |
| Chemical Name or Material | Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?