Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ Kartuschen
Zur Entfernung oder Konzentration von Kationen aus Wasser, Senkung des pH-Werts von Basisproben für Standardprotokoll. Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H
Marke: Macherey-Nagel™ 731861
Weitere Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Diese Polymer-SPE-Phasen werden für die Entfernung störender Verbindungen und die Anreicherung der Analyten in der Umkehrphase und der Ionenchromatographie verwendet.
- Starker PS/DVB Kationenaustauscher mit H+-Formkapazität von 2.9 meq/g.
- Sehr geringer Schwellungsgrad, daher sehr gut für die Chromatographie geeignet
- Zuverlässige Funktion über den gesamten pH-Bereich von 0 bis 14
- Verbessert die chromatographische Trennung, wenn sich die störenden Komponenten mit dem Analyten überlappen
- Verbessert die Lebensdauer der Säule, da störende Komponenten die Verpackung blockieren können
Spezifikation
Chromafix PS-H+ Cartridge | |
Strong PS/DVB Cation Exchanger, H+ form | |
100 Å | |
M |
100 µm | |
430 g | |
50 Pack | |
Removal or Concentration of Cations From Water Decreasing The pH Value of Basic Samples |