Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Hydra SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730301
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
SPE Hydra Column | |
6 mL | |
2g | |
No | |
15% | |
Chromabond C18 |
45 µm | |
Silica | |
60 µm | |
SPE Hydra | |
500 m2/g | |
Solid Phase Extraction of Polar Analytes |