Learn More
Cholesterol, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Descripción
Plasma membranes are highly permeable to water but relatively impermeable to ions and protons. Cholesterol plays an important role in determining the fluidity and permeability characteristics of the membrane as well as the function of both the transporters and signaling proteins. Cholesterol is also an endogenous estrogen-related receptor α (ERRα) agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Cholesterol |
| CAS | 57-88-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H46O |
| Quantity | 500 mg |
| Solubility Information | Ethanol : 14.29 mg/mL (36.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.65 |
| Formula Weight | 386.65 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido