Learn More
Chlorguanide Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30354342
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
missing translation for 'unitSize':
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity missing translation for 'unitSize'
30354342 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30354342 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC329500100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Chlorguanide Hydrochloride
CAS 637-32-1
Molecular Formula C11 H16 Cl N5 . Cl H
Quantity 100 mg
Synonym Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
SMILES Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-3-(N-propan-2-ylcarbamimidoyl)guanidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 290.19
Formula Weight 289.0861