Learn More
Chicken anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 633 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75548
Product Code. 18279275
  • 236.00 € / 0.50mg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descripción
Descripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 633
Chicken
Affinity purified
RUO
Secondary
Rehydrate with 0.55 ml of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily.
Store lyophilized antibody at 4°C. Mix reconstituted liquid with an equal volume of glycerol, aliquot contents and freeze at -20°C or below for long term storage.
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
LYOPH
Flow Cytometry 1:20 - 1:2000, Immunomicroscopy 1:20 - 1:2000
Purified Goat IgG (H&L)
0.5 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on goat IgG and light chains on all goat immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human, mouse and rabbit IgG and serum proteins.
Goat
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only