Learn More
CGI-128 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-84668-0.1ML
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CGI-128 Polyclonal specifically detects CGI-128 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| CGI-128 | |
| Polyclonal | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 51647 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| CGI-128, family with sequence similarity 96, member B, MIP18, mitotic spindle-associated MMXD complex subunit MIP18, MSS19-interacting protein of 18 kDa, Protein FAM96B | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human CGI-128 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido