Learn More
Grant Instruments Centrifuge Buckets
Product Code. 30274391
Change view
Click to view available options
Tube Size:
2 to 5 mL Vacutainers
4 to 8 mL Vacutainers
8 to 10 mL Vacutainers
Dimensione della confezione:
Pack of 16
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tube Size unitSize
30274391 4 to 8 mL Vacutainers Pack of 16
30274375 2 to 5 mL Vacutainers Pack of 16
30274351 8 to 10 mL Vacutainers Pack of 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30274391 Fornitore Grant Instruments N. del fornitore BN13/10016
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For bucket adapters BA-4/VT
  • Buckets for BA-4/VT adapter set
  • Set of 16 pcs.
  • For use with LMC-56
Available sizes:
  • 13 x 100 mm tubes (e.g.4 to 8 mL vacutainers)
  • 13 x 75 mm tubes (e.g.2 to 5 mL vacutainers)
  • 16 x 100 mm tubes (e.g.10 to 12 mL vacutainers)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Equipment) LMC-56, BR-4U and BA-4/VT
Type Bucket
Bore Size (Metric) 16 mm
Color White
Container Type Vacutainer Adaptor
Material Engineered Polymer
No. of Places 1
Quantity 16/Pk.
Tube Size 4 to 8 mL Vacutainers
Tube Type Vacutainers
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.