Learn More
CDD3506, MedChemExpress
Description
CDD3506 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | CDD3506 |
| CAS | 197913-15-8 |
| Color | Light Nude |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H19N3 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 19 mg/mL (58.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 325.41 |
| Formula Weight | 325.41 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?