Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (IL2RA/4375R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | CD25/IL-2R alpha |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | IL2RA/4375R |
| Conjugate | Alexa Fluor 350 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-250) corresponding to human CD25/IL-2R alpha |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?