Learn More
CD20 Antibody (CL10613) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-43919
463.54 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Code produit. 30296504
  • 561.00 € / 100µL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
Afficher toutes les promotions
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD20
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2
This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P11836, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
100 μL
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
931
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
CL10613
Unconjugated
Lyophilized in 5% Trehalose.
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis