Learn More
CCX354, MedChemExpress
Código de producto. p-200097218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16422568 5 mg 5mg
16410369 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16422568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00350
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Chemical Name or Material CCX354
CAS 1010073-75-2
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H22ClN7O2
Quantity 5 mg
SMILES COC1=CC(N2CCN(C(CN3N=C(C4=NC=CN4)C5=CC=CN=C53)=O)CC2)=CC=C1Cl
Molecular Weight (g/mol) 451.91
Formula Weight 451.91
Percent Purity 99.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.