Learn More
CCT128930, MedChemExpress
Descripción
CCT128930 is a ATP-competitive and selective inhibitor of AKT (IC50=6 nM for AKT2). CCT128930 has 28-fold selectivity over the closely related PKA kinase (IC50=168 nM) through the targeting of Met282 of AKT (Met173 of PKA-AKT chimera), as well as 20-fold selectivity over p70S6K (IC50=120 nM). Antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | CCT128930 |
| CAS | 885499-61-6 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H20ClN5 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (97.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)CC2(CCN(CC2)C3=NC=NC4=C3C=CN4)N |
| Molecular Weight (g/mol) | 341.84 |
| Formula Weight | 341.84 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?