Learn More
CCDC59 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88368-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18414461
  • 415.00 € / 25µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CCDC59 Polyclonal specifically detects CCDC59 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CCDC59
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
BR22HSPC128, coiled-coil domain containing 59, Coiled-coil domain-containing protein 59, FLJ10294, TAP26DKFZp686K1021, thyroid transcription factor 1-associated protein 26, TTF-1-associated protein 26, TTF-1-associated protein BR2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
29080
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
CCDC59
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:NLKHLYLAEEERHRKQARKVDHPLSEQVHQPLLEEQCSIDEPLFEDQCSFDQPQPEEQCIKTVNSFTIPKK
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only