Learn More
Catalase Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 19792-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16859274
  • 145.00 € / 20µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descripción
Descripción
The antibody is specific to CAT.
Catalase is a homotetrameric heme-containing enzyme present within the matrix of all peroxisomes. It carries out a dismutation reaction in which hydrogen peroxide is converted to water and oxygen. Human catalase has the last four amino acids (-KANL) at the extreme C-terminus for peroxisome targeting. The monomer of human catalase is 61.3 kD in molecular size. Catalase has been implicated as an important factor in inflammation, mutagenesis, prevention of apoptosis, and stimulation of a wide spectrum of tumors. Loss of catalase leads to the human genetic disease, acatalasemia, or Takahara′s disease.
Especificaciones
Especificaciones
Catalase
Polyclonal
Unconjugated
CAT
CAT, Catalase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
847
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04040
CAT
Peptide
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado