Learn More
Calretinin Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2D7A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66496-1-IG-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16868425
  • 145.00 € / 20µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
Calretinin is encoded by the CALB2 gene located on chromosome 16. It is a troponin C superfamily protein having six EF-hand structural motifs. The EF motif allows the protein to bind calcium, and function in calcium signaling, calcium buffering, and modulating neuronal excitability. Calretinin is expressed in the mesothelium, mast cells, some neural cells, hair follicles, and fat cells.
Specifications
Specifications
Calretinin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P22676, P47728, Q08331
CALB2
Calretinin Fusion Protein Ag2924
20 μL
Primary
Pig, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
2D7A9
Unconjugated
CALB2
29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, CALB2, calbindin 2, Calretinin, CR
Mouse
Protein G
RUO
100127479, 117059, 12308, 794
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis