Learn More
Calcium Fluoride, Natural, Honeywell™
Produktkod. 15680550 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15680550 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15680550 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 019055KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Natural,≥95%, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7789-75-5
Physical Form Powder
Quantity 5 kg
Molecular Formula CaF2
MDL Number MFCD00010907
UN Number NONH for all modes of transport
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
IUPAC Name calcium difluoride
Molecular Weight (g/mol) 78.08
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Formula Weight 78.07g/mol
Percent Purity ≥95%
Density 3.18g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Calcium Fluoride
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.