Learn More
Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate), 79.5 to 81.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
2.5kg
500g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15642420
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 239208100G
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ACS Reagent, 79.5-81.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-78-5
MDL Number MFCD00799071
Spezifikation
Quantity 100 g
Linear Formula CdCl2·21/2H2O
UN Number UN2570
Formula Weight 228.36g/mol
Percent Purity 79.5 to 81.0%
Grade ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Vapor Pressure 10mmHg (656°C)
Density 3.327g/cm3; Vapor Density: 6.3 (vs air)
Chemical Name or Material Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate)