Learn More
Cadmium Acetate Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120270 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
15632940 100 g Poly Bottle 100g
15642940 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15632940 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 289159100G
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5743-04-4
Molecular Formula C4H10CdO6
Molecular Weight (g/mol) 266.53
MDL Number MFCD00150020
InChI Key AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Melting Point 256°C
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Linear Formula Cd(CH3COO)2 · 2H2O
UN Number UN3077
Beilstein 3730567
Formula Weight 266.53g/mol
Percent Purity 98%
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Density 2.01g/cm3
Chemical Name or Material Cadmium Acetate Dihydrate
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.