Learn More
C3orf64, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: MLMLFVFGVLLHEVSLSGQNEAPPNTHSIPGEPLYNYASIRLPEEHIPFFLHNNRHIATVCRKDSLCPYKKHLEKLKYCWGYEKSCKPEFRFGYPVCSYVDMGWTDTLESAEDIFWKQADFGYARERLEEMHVLCQPKETSDSSLVCSRYLQYCRATNLYLDLRNIKRNHDRFKEDFFQSGEIGGHCKLDIRTLTSEGQRKSPLQSWFAELQSYTQLNFRPIEDAKCDIVIEKPTYFMKLDAGVNMYHHFCDFINLYITQHVNNSFSTDVYIVMWDTDGKIRVTILARSTEYRKILNQNELVNALKTVSTFEVQIVDYKYRELGFLDQLRITHNTDIFIGMHGAGLTHLLFLPDWAAVFELYNCEDERCYLDLARLRGVHYITWRRQNKVFPQDKGHHPTLGEHPKFTNYSFDVEEFMYLVLQAADHVLQHPKWPFKKKHDEL
Spécification
Spécification
| Antigen | C3orf64 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gene | chromosome 3 open reading frame 64 |
| Gene Accession No. | NM_173654 |
| Gene Alias | AER61/FLJ13078/FLJ33770/FLJ41219/MGC34132 |
| Gene Symbols | C3orf64 |
| Host Species | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?