Learn More
C2orf16 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Specifications
Antigen C2orf16
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18665365
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38814-25ul
25 μL
415.00 €
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18182328
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38814
0.1 mL
624.00 €
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
C2orf16 Polyclonal specifically detects C2orf16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifikationer
C2orf16
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
C2orf16 chromosome 2 open reading frame 16
C2orf16
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Rabbit
Human
Q68DN1
84226
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PEETYIDPTMIQSLTFPLALHNQSSDKTANIVENPCPEILGVDVISKETTKRKQMEELENSLQRHLPQSWRSRSRTFQAESGVQKG
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.