Learn More
C20orf43 Monoclonal Antibody (OTI7H1), TrueMAB™, OriGene
Description
C20orf43 Monoclonal antibody specifically detects C20orf43 in Canine, Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | C20orf43 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI7H1 |
| Concentration | 1.2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | CTH |
| Gene Accession No. | P32929 |
| Gene Alias | 1700067C04Rik; 2410001C21Rik; 5730427M17Rik; AA589417; AD-007; C20orf43; CDA05; CDAO5; HSPC164; HSPC169; likely orthologue of H. sapiens chromosome 20 open reading frame 43 (C20orf43); protein RTF2 homolog; Replication termination factor 2; replication termination factor 2 domain containing 1; replication termination factor 2 domain-containing protein 1; RGD1311072; Rtf2; RTFDC1; SHUJUN-3; UPF0549 protein C20orf43; UPF0549 protein C20orf43 homolog |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?