Learn More
Alfa Aesar™ Natriuretisches Peptid Typ C (32-53), Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66540.M¬
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427949
  • 270.00 € / 1 Milligramm
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
2197.59
Human
Fest
RUO
CNP-22
Solid
HPLC
1mg
Gly-Leu-Ser-Lys-Gly-Cys-Phe-Gly-Leu-Lys-Leu-Asp-Arg-Ile-Gly-Ser-Met-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys (Disulfide bridge Cys6-Cys22)
-30° to -10°C
C-Type Natriuretic Peptide (32-53), human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke