Learn More
BTB-1, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Beschreibung
BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | BTB-1 |
| CAS | 86030-08-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H8ClNO4S |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.90 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O)(C2=CC=CC=C2)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 297.71 |
| Formula Weight | 297.71 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.