Learn More
BRCA2 Antibody (BRCA2/2158), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-23660-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 18651565
  • 469.00 € / 100µg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
BRCA2 Monoclonal antibody specifically detects BRCA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BRCA2
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 2, BRCC2, breast and ovarian cancer susceptibility gene, early onset, breast cancer 2 tumor suppressor, breast cancer 2, early onset, breast cancer susceptibility protein BRCA2, breast cancer type 2 susceptibility protein, BROVCA2, FACD, FAD, FAD1, FANCB, FANCD, FANCD1Fanconi anemia, complementation group D1, Fanconi anemia group D1 protein, GLM3, PNCA2
Recombinant fragment (around aa 200-500) of human BRCA2 protein (exact sequence is proprietary)
100 μg
Breast Cancer, Cancer
675
Store at 4°C.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
BRCA2/2158
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis