Learn More
Marienfeld Superior™ Borosilicate Glass Cover Glasses, Rectangular
Product Code. 10585902
Click to view available options
Dimensions (L x W):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10585902
missing translation for 'mfr': Marienfeld Superior™ 0101050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use Marienfeld Superior™ Borosilicate Glass Cover Glasses to provide quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs. They are from easily separable material and, therefore, well-suited for automated cover slipping equipment.
  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spécification
Product Type Coverslip
Shape Square
Material Borosilicate Glass D 263 M
Thickness (Metric) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensions (L x W) 22 x 22 mm
For Use With (Equipment) Microscope Slides
Certifications CE Mark
Quantity 1000
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis