Learn More
Bohlender™ BOLA™ PFA Beakers
Product Code. 10319041
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 10319041
Brand: Bohlender™ A13709
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal for trace analysis. BOLA PFA Beakers feature universal chemical resistance.
  • PFA Beaker with spout
  • Translucent
  • Non-porous
  • Graduated
Compliance
0
Especificaciones
Color Translucent
Diameter (Metric) Base 104 mm
Capacity (Metric) 1000 mL
Material PFA
For Use With (Application) Trace Analysis
Height (Metric) 141 mm
Temperature (Metric) Max. Operating +250°C
Type Plastic Beaker
Autoclavable Autoclavable
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado