Learn More
BOC-O-Benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 13650-73-2 |
| Melting Point | 107°C to 109°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C19H24N2O7 |
| Quantity | 5 g |
| Specific Rotation | -16.4 |
| Synonym | boc-ser bzl-osu, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine n-succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-ser bzl osu, n-boc-3-benzyloxy-ala-succinimidyl oh, boc-ser bzl-osu hplc, n-boc-o-benzyl-l-serine n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl o-benzyl-n-t-butoxycarbonyl-l-serinate |
| Show More |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BOC-O-Benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?