Learn More
BMS 777607, MedChemExpress
Descripción
BMS 777607 (BMS 817378) is a Met-related inhibitor for c-Met, Axl, Ron and Tyro3 with IC50s of 3.9 nM, 1.1 nM, 1.8 nM and 4.3 nM, respectively, and 40-fold more selective for Met-related targets than Lck, VEGFR-2, and TrkA/B, with more than 500-fold greater selectivity versus all other receptor and non receptor kinases.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | BMS 777607 |
| CAS | 1025720-94-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H19ClF2N4O4 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | BMS 817378 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 39 mg/mL (76.04 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(F)=C1)OC2=C(C(N)=NC=C2)Cl)C3=C(C=CN(C3=O)C4=CC=C(C=C4)F)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 512.89 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?