Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Cylindrical Membrane
Product Code. 10000102 Shop All SI Analytics Products
Click to view available options
Connector Types:
BNC
DIN
DIN, 2 mm Pin Plug
DIN, 4 mm Banana Plug
Plug Head
Model:
BlueLine 23-2 pH
BlueLine 28 PH-P
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH -P
Unit Size:
Each
Product Code. 10000102
Brand: SI Analytics™ 1065896
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Cylindrical Membrane features a gel electrolyte and plastic shaft for general use.
  • Available in a variety of connection types
  • For general use
  • 120mm shaft length
  • Type A glass cylindrical membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Connector Types DIN, 2 mm Pin Plug
Junction Fiber Diaphragm
Material Plastic
pH Range 0 to 14
Type Combination pH Electrode
Internal Reference Ag/AgCl
Membrane Cylinder
Model BlueLine 28 PH-P
Temperature (Metric) Range -5°C to +80°C
Length (Metric) 120 mm
Diameter (Metric) 12 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.