Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Cylindrical Membrane
Product Code. 10770602 Shop All SI Analytics Products
Click to view available options
Connector Types:
BNC
DIN
DIN, 2 mm Pin Plug
DIN, 4 mm Banana Plug
Plug Head
Model:
BlueLine 23-2 pH
BlueLine 28 PH-P
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH -P
Unit Size:
Each
Product Code. 10770602
Brand: SI Analytics™ 285129225
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Cylindrical Membrane features a gel electrolyte and plastic shaft for general use.
  • Available in a variety of connection types
  • For general use
  • 120mm shaft length
  • Type A glass cylindrical membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Connector Types Plug Head
Junction Fiber Diaphragm
Material Plastic
pH Range 0 to 14
Type Combination pH Electrode
Internal Reference Ag/AgCl
Membrane Cylinder
Model Blueline 22 PH
Temperature (Metric) Range -5°C to +100°C
Length (Metric) 120 mm
Diameter (Metric) 12 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato