Learn More
beta-Defensin 3 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB200-117MFV450
492.15 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18758912
  • 608.00 € / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
beta-Defensin 3 Polyclonal antibody specifically detects beta-Defensin 3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
beta-Defensin 3
Polyclonal
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
BD3, BD-3, beta-defensin 103, Beta-defensin 3, DEFB103, DEFB-3, DEFB3DEFB103A, Defensin, beta 103, defensin, beta 103B, Defensin-like protein, hBD-3, HBD3HBP3
A synthetic peptide made to an internal portion of Defensin beta 3 (between amino acids 10-60) [UniProt P81534]
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Immunology
55894
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis