Learn More
Emma Safety Footwear Berlin Safety Shoes
Product Code. 15948411
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15948411
Brand: Emma Safety Footwear 40664739
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Woven textile combined with PU provides a wear-resistant polyurethane that optimally protects the textile. The extremely comfortable PU insole guarantees long-lasting support and cushioning of the foot. Thanks to the Hydro-Tec™ lining, this safety shoe is also particularly breathable.
  • S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
  • Woven Textile Polyurethane coated construction
  • Metal-free
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Antibacterial lining
  • ESD certified
Specifications
Certifications/Compliance EN ISO 20345:2011
Closure Type Laces
Color Gray, Blue
Design Berlin
Liner Material Hydro-Tec™ Antibacterial
Material Textile
Size 39
Toe Material Composite
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato