Learn More
(Benzoylmethylen)triphenylphosphoran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is used in organic synthesis, wittig reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der organischen Synthese, Wittig-Reagenz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (fast transparent).
Hinweise
Luftempfindlich. Im Kühlschrank lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel lagern oder der Luft aussetzen.
Es wird in der organischen Synthese, Wittig-Reagenz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (fast transparent).
Hinweise
Luftempfindlich. Im Kühlschrank lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel lagern oder der Luft aussetzen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Benzoylmethylene)triphenylphosphorane |
Schmelzpunkt | 183°C to 186°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 620285 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Methanol (almost transparency). |
Formelmasse | 380.43 |
Reinheit (%) | ≥98% |