Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10566494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10566494 10 g Amber Glass Bottle 10g
10182774 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10566494 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB04184EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 175135-07-6
Molecular Formula C9H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 192.24
MDL Number MFCD00052501
InChI Key ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 192.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.