Learn More
Bel-Art™ Stainless-Steel Reagent Digger
Product Code. 10742761 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Length (Metric):
22.9 cm
Unit Size:
Each
Product Code. 10742761
Brand: Bel-Art™ F367130000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ergonomically designed, time-tested tool, based on confirmed geometry
  • Dislodge stubborn, caked, or crystallized reagents from deep down inside a bottle or vessel that has a minimum neck diameter of 24 mm.
  • Shape facilitates scooping, shoveling, digging and measuring of all powdered, flaked, crystalline or granular media.
Spécification
Product Type Reagent Digger
Material Stainless Steel
Autoclavable Not Autoclavable
For Use With (Application) Scooping, shoveling, digging and measuring of all powdered, flaked, crystalline or granular media from deep down inside a bottle or vessel that has a minimum neck diameter of 24mm
For Use With (Equipment) 2.4cm dia. bottles
Length (English) 9 in.
Length (Metric) 22.9 cm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis