Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vakuumaspirationssystem für Pipetten
Führt Vakuumaspiration einer Vielzahl von Flüssigkeiten durch, einschließlich Gewebekulturmedien, Überständen und chemischer Abfälle
Marke:  Bel-Art™ F19917-0155
Weitere Details : Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15237513
  • 69.55 € / 12 Stück
Verfügbar ab
27-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die integrierte Pumpe saugt Flüssigkeiten schnell von der Pipettenspitze, der Pasteurpipette oder der serologischen Pipette ab, die in das Probenröhrchen eingeführt wird
  • Hält einen niedrigen Geräuschpegel (76 dB bei 1 Meter) und minimale Vibrationsbewegung aufrecht
  • Hervorragend geeignet für die Flüssigkeitsaufnahme aus Gewebe- und/oder Zellkulturen, Petrischalen, Platten, Kolben und Röhrchen
  • Die chemische und korrosionsbeständige Auffangflasche aus Polypropylen fasst 3800 ml (1 Gallone) flüssige Abfälle und verfügt über eine Sicherheitsentlüftung, um eine Implosion zu verhindern
  • Ein austauschbarer hydrophober Filter dichtet sich ab, wenn er nass wird, und schützt so den Pumpenmotor vor Flüssigkeitskontamination
  • Durch das leichte und kompakte Design wird der Arbeitsplatz weder in einer Haube noch auf dem Arbeitstisch stark verringert
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophobe Ersatzfilter
3800 mL